Få mere at vide
Spectromelt™ C 10, Supelco™
Product Code. 15853911
Change view
Click to view available options
Vægt (metrisk):
5 kg
Product Code. Vægt (metrisk)
15853911 5 kg
1 options
Product Code. 15853911 Supplier Supelco Supplier No. 1139905000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
For X-ray fluorescence analysis
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vægt (metrisk) 5 kg