Få mere at vide
Spectromelt™ A 12, Supelco™
Artikelnummer. 15845610
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 kg
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
15845610 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15845610 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1118021000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
66% Di-lithium tetraborate/34% lithium metaborate, for X-ray fluorescence analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 1 kg