Få mere at vide
Spectroflux ∣r 1000, lithiumtetraborat, smeltet,< 800 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470960
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470960 1 kg 1kg
11480960 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470960 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 096569.A1
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bruges ofte til test af cement
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bruges ofte til test af cement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 12007-60-2
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg