Få mere at vide
Spectroflux 100, lavt fosforindhold, lithiumtetraborat, fosfor< 20 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344937
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344937 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11344937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041951.A1
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
A general purpose flux with a low phosphorus content. Dissolves most refractories. Often used in testing of ceramics. Not suitable for highly acidic samples. Samples must be fully oxidized | CAS: 12007-60-2
En generel flux med lavt fosforindhold. Opløser de fleste ildfaste materialer. Bruges ofte til test af keramik. Ikke egnet til meget sure prøver. Prøver skal være fuldt oxiderede Spectroflux 100, lavt fosforindhold, Lithiumtetraborat bruges til at opløse ildfaste materialer. Det er et spektroskopisk flusmiddel, som bruges til at smelte basiske oxider, glas, aluminiumsilikater, keramik, carbonater, cement, stål, aluminium, jord, betonblandinger, bauxitter, magnesit og sjældne jordarters oxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En generel flux med lavt fosforindhold. Opløser de fleste ildfaste materialer. Bruges ofte til test af keramik. Ikke egnet til meget sure prøver. Prøver skal være fuldstændigt oxiderede
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 920°C
CAS 12007-60-2
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg