Få mere at vide
Spectroflux 100, lithiumtetraborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356438
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11356438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012078.D9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 12007-60-2
Et surt flusmiddel til generelle formål til sammensmeltning af basiske oxider, carbonater, aluminiumsilikater, glas, keramik, cementstål, aluminium, betonblandinger, jord, magnesit, bauxitter og sjældne jordarters oxider. Opløser de fleste ildfaste materialer. Ikke egnet til meget sure prøver. Prøver skal være fuldt oxiderede. Spectroflux 100, Lithiumtetraborat anvendes i emaljer. Yderligere er det et spektroskopisk flusmiddel, som bruges til at smelte basiske oxider, glas, aluminiumsilikater, keramik, carbonater, cement, stål, aluminium, jord, betonblandinger, bauxitter, magnesit og sjældne jordarters oxider. Ud over dette bruges det til opløsning af prøver, der indeholder en høj koncentration af basiske oxider og carbonatsten og aluminosilikater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et surt flusmiddel til generelle formål til sammensmeltning af basiske oxider, carbonater, aluminiumsilikater, glas, keramik, cementstål, aluminium, betonblandinger, jord, magnesit, bauxitter og sjældne jordarters oxider. Opløser de fleste ildfaste materialer. Ikke egnet til meget sure prøver. Prøver skal være fuldstændigt oxiderede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-60-2
Tekniske data
Smeltepunkt 930°C
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 x 1 kg