Få mere at vide
Spectroflux 100, lithiumtetraborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346438
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346438 1 kg 1kg
11356438 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012078.A1
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12007-60-2
Et surt flusmiddel til generelle formål til sammensmeltning af basiske oxider, carbonater, aluminiumsilikater, glas, keramik, cementstål, aluminium, betonblandinger, jord, magnesit, bauxitter og sjældne jordarters oxider. Opløser de fleste ildfaste materialer. Ikke egnet til meget sure prøver. Prøver skal være fuldt oxiderede. Spectroflux 100, Lithiumtetraborat anvendes i emaljer. Yderligere er det et spektroskopisk flusmiddel, som bruges til at smelte basiske oxider, glas, aluminiumsilikater, keramik, carbonater, cement, stål, aluminium, jord, betonblandinger, bauxitter, magnesit og sjældne jordarters oxider. Ud over dette bruges det til opløsning af prøver, der indeholder en høj koncentration af basiske oxider og carbonatsten og aluminosilikater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et surt flusmiddel til generelle formål til sammensmeltning af basiske oxider, carbonater, aluminiumsilikater, glas, keramik, cementstål, aluminium, betonblandinger, jord, magnesit, bauxitter og sjældne jordarters oxider. Opløser de fleste ildfaste materialer. Ikke egnet til meget sure prøver. Prøver skal være fuldstændigt oxiderede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-60-2
Tekniske data
Smeltepunkt 930°C
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spectroflux 100, Lithium tetraborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron lithium oxide