Få mere at vide
Spectrum Labs™ SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™ Dialyseapparat
Beskrivelse
En revolutionær engangsdialyseanordning designet til hurtig, men skånsom dialyse og adskillelse af større prøvevolumener; udviser højere effektivitet samt produktgenvinding. Tilgængelig i 6 MWCO'er (0,1 til 0,5 kD, 3,5 til 5 kD, 8 til 10 kD, 20 kD, 50 kD og 100 kD) og to prøvevolumenstørrelser (8 til 10 mL og 25 til 28 mL).
Tube-A-Lyzer™ er et selvstændigt brugsklart masseoverførselssystem, der inkorporerer en semipermeabel, rørformet dialysemembran inde i et klart reservoirhus for at adskille prøvekammeret fra det omgivende bufferkammer. Biotech Cellulose Ester (CE) membranen med høj renhed er tør, imprægneret med 20% glycerin og tilbyder høj molekylær selektivitet. Membranslangens fulde længde har et arbejdsvolumen på ca. 28 ml (Speciallængdeenheder til større eller mindre volumener kan laves på specialbygget basis). En Luer Lock-hun-port er placeret på toppen til prøveindlæsning, genvinding eller test under proces fra det membranlukkede prøvekammer. Husets (buffer) kammeret er designet til dynamisk dialyse og er udstyret med 6 mm indløbs- og udløbsslange-modhageporte, der kan forbindes til fleksible plastikslange (3/16 x 5/16 tommer ID) til recirkulation af et større buffervolumen ved hjælp af en peristaltisk pumpe. Alternativt kan portene lukkes for kun at lette bufferkammeret til statisk (standard) dialyse. Flere Tube-A-Lyzer™ enheder kan tilsluttes parallelt for at skabe en større prøvevolumen manifold.
- Opretholder maksimal koncentrationsgradient
- Forhindrer polarisering og membranbegroning
- Giver hypoosmisk tryk for at hjælpe med adskillelse
- Opnår højere prøverenhed
- Reducerer tiden fra dage til timer
- Klar til brug og til engangsbrug
- Sterile og ikke-pyrogene
- Bioteknologisk klasse RC og CE-membran (0,1 kD til 100 kD)
- Stort volumen prøvekammer
- Recirkulerende dialysat til hurtig dialyse
Typiske anvendelser:
Afsaltning; Koncentration af plasma/serum; Buffer og pH-ændring; Proteinpræparat til elektroforese; Koncentration af antistoffer; Fjernelse af forurening; Bindende undersøgelser; Flowdialyse/batchanalyse; Temperaturreguleret dialyse; Oprensning af vævskulturekstrakt; Proteineluering til elektroforesegel; Fjern oligosaccharider fra proteinopløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tubulær dialysemembran |
| MWCO | 8 til 10 kDa |
| membran | Biotech Cellulose Ester |
| Kapacitet (metrisk) | 25 til 30 ml |