Få mere at vide
Molecular Devices SpectraMax™ M5 Cuvette/Microplate-læser med SoftMax Pro-software
Shop alle Molecular Devices produkterBeskrivelse
- Designet til multimode-detektionsworkflows i mikroplade- og cuvet-baserede assays
- Understøtter anvendelser af måling af absorption, fluorescens og luminescens
- Muliggør fleksibel assay-opsætning med monokromatorbaseret bølgelængdevalg
- Understøtter biokemiske og cellebaserede assay-workflows på tværs af livsvidenskabelige applikationer
- Understøtter både mikroplade- og cuvette-formater for udvidet eksperimentel fleksibilitet
- Understøtter arbejdsgange for endepunkts-, kinetiske og spektrale målinger
- Giver konfigurerbare detektionsindstillinger til forskellige assay-krav
- Integreret med SoftMax Pro Software til dataindsamling og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Inkubator temperatur | 4-Zone Inkubation til 45 °C |
| Målehastighed | 11 sek. (96 brønde), 22 sek. (384 brønde) |
| Omrørere | Lineær, orbital |
| Plade Type | 6 til 384-brøndplader |
| Detektor type | PMT |
| Softwaretype | SoftMax Fordel |
| Lyskilde | Xenon Flash |
| Læsemuligheder | Endepunkt, Kinetik, Spektralscanning |