Få mere at vide
Molecular Devices SpectraMax™ L mikropladelæser med SoftMax Pro-software
Shop alle Molecular Devices produkterBeskrivelse
- Designet til luminescensdetektionsarbejdsgange i mikropladebaserede assays
- Understøtter luminescensmålingsapplikationer til life science-forskning
- Muliggør fleksibel assay-opsætning med konfigurerbare detektionsparametre
- Understøtter biokemiske og cellebaserede assay-workflows på tværs af livsvidenskabelige applikationer
- Tilbyder programmerbare målearbejdsgange til rutinemæssige og avancerede assays
- Understøtter mikropladebaserede screeningsapplikationer på tværs af flere formater
- Integreret med SoftMax Pro Software til dataindsamling og analyse
- Designet til følsom detektion af luminescerende assay-signaler
Tekniske data
Tekniske data
| Detektor type | Fotomultiplikatorrør (PMT) |
| Interface | PC-styring, intern software |
| Lyskilde | LED |
| Måleteknologi | Luminescens (Top) |
| Plade Type | 96 og 384-brøndsplader |
| Læsemuligheder | Endepunkt |
| Omrørere | Ingen |
| Valg af bølgelængde | Filtre (FL, Lum.) |