Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ RC Dialyseskiver
Artikelnummer. p-4394890
MWCO:
12 til 14 kDa
6 til 8 kDa
Diameter (metrisk):
33 mm
47 mm
membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 12628273
Brand: Spectrum™ 132478
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Materiale: Regenereret cellulose
  • Hydrofil
  • Symmetrisk porøsitet
  • Medfører ingen fast afgift
  • Adsorberer ikke de fleste opløste stoffer
  • pH-grænser: 2 til 12
  • Emballeret tør med glycerol (skal skylles ud med vand)
Til laboratoriedialysefunktioner såsom afsaltning, bufferudveksling eller molekylær separation
Tekniske data
Produkttype RC Dialyseskive
MWCO 6 til 8 kDa
membran Spectra/Por 1
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 33 mm
Diameter (engelsk) 1,3 tommer.
Mængde 50 stk
Til brug med (applikation) Til laboratoriedialysefunktioner såsom afsaltning, bufferudveksling eller molekylær separation