Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ RC Dialyseskiver
MWCO:
12 til 14 kDa
6 til 8 kDa
Diameter (metrisk):
33 mm
47 mm
membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Beskrivelse
- Materiale: Regenereret cellulose
- Hydrofil
- Symmetrisk porøsitet
- Medfører ingen fast afgift
- Adsorberer ikke de fleste opløste stoffer
- pH-grænser: 2 til 12
- Emballeret tør med glycerol (skal skylles ud med vand)
Til laboratoriedialysefunktioner såsom afsaltning, bufferudveksling eller molekylær separation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | RC Dialyseskive |
| MWCO | 6 til 8 kDa |
| membran | Spectra/Por 1 |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,3 tommer. |
| Mængde | 50 stk |
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriedialysefunktioner såsom afsaltning, bufferudveksling eller molekylær separation |