Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ Membrane Kit
Artikelnummer. 15370682
Skift visning
Produkttype:
Spectra/Por Membrane Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15370682 Spectra/Por Membrane Kit 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15370682 Leverandør Spectrum™ Labs Leverandørnr. 132 000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por Membrane Kit
Sættets indhold Biotech grade regenerate Cellulose (rc) dialysis tubing in 3 different mwco, 7 spectra/por closures (3 standard, 3 weighted, magnetic-weighted), one spectra/por dialysis reservoir (1800ml) with stir bar
Mængde 1 Kit
Til brug med (applikation) Perfect solution for dialysis applications