Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialyseudstyr
Artikelnummer. 11511170
Skift visning
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 til 1 kDa
1.000 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 til 5 kDa
300 kDa
50 kDa
8 til 10 kDa
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Ja
Pink (Pink)
Rød
Ravgul
Sort
Violet
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Farvekode Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11511170 0,5 til 1 kDa Ja 100 mm Pakke med 12
11571160 100 kDa Blå 50 mm Pakke med 12
11531160 3,5 til 5 kDa Sort 50 mm Pakke med 12
11541180 50 kDa Violet 160 mm Pakke med 12
11561170 100 kDa Blå 100 mm Pakke med 12
11581160 300 kDa Ravgul 50 mm Pakke med 12
11511160 0,1 til 0,5 kDa Grøn 50 mm Pakke med 12
11541160 8 til 10 kDa Gul 50 mm Pakke med 12
11551160 20 kDa Rød 50 mm Pakke med 12
11581170 0,1 til 0,5 kDa Grøn 160 mm Pakke med 12
11591170 1.000 kDa Pink (Pink) 100 mm Pakke med 12
11561160 50 kDa Violet 50 mm Pakke med 12
11495829 8 til 10 kDa Gul 160 mm Pakke med 12
11571180 1.000 kDa Pink (Pink) 160 mm Pakke med 12
11501170 0,1 til 0,5 kDa Grøn 100 mm Pakke med 12
11501180 0,5 til 1 kDa Ja 160 mm Pakke med 12
11571170 300 kDa Ravgul 100 mm Pakke med 12
11551170 50 kDa Violet 100 mm Pakke med 12
11591160 1.000 kDa Pink (Pink) 50 mm Pakke med 12
11561180 300 kDa Ravgul 160 mm Pakke med 12
11521160 0,5 til 1 kDa Ja 50 mm Pakke med 12
11541170 20 kDa Rød 100 mm Pakke med 12
11521170 3,5 til 5 kDa Sort 100 mm Pakke med 12
11531180 20 kDa Rød 160 mm Pakke med 12
11837271 8 til 10 kDa Gul 100 mm Pakke med 12
11827271 3,5 til 5 kDa Sort 160 mm Pakke med 12
11551180 100 kDa Blå 160 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 11511170 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. G235051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    1374.32 DKK / Pakke med 12
    Spare 185.68 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Klar til brug og engangsbrug, Float-A-Lyzer G2 inkorporerer biotech-grade cellulose ester (CE) membranslanger i en forudindstillet dialyseenhed, der er let at bruge og giver ultimativ bekvemmelighed for små volumen dialyse (1 til 10 ml)
Fås i volumenstørrelser: 1mL, 5mL og 10mL. Genlukkelig skruelåg er farvekodet til 9 tilgængelige MWCO'er og giver åben adgang til nem indlæsning og total prøvegenvinding med en engangspipette (inkluderet til 5 ml og 10 ml størrelser). Flotationsring (inkluderet) giver opdrift for at maksimere dialyseeffektiviteten.
  • Overlegen håndtering og lækagebeskyttelse
  • Genlukkelig skruelåg og pipette for nem påfyldning og total genopretning
  • Højeste membranrenhed, ingen tungmetaller og sulfider
  • Minimerer volumenspecifik fortynding
  • 9 MWCO'er fra 100 til 1.000.000 Dalton
Tekniske data
Produkttype Float-A-Lyzer G2 dialyseenhed
MWCO 0,5 til 1 kDa
membran Celluloseester
Diameter (engelsk) Membran 0,39 tommer
Diameter (engelsk) Top 0,9 tommer.
Diameter (metrisk) membran 10 mm
Diameter (metrisk) Øverst 23 mm
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 100 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Farvekode Ja
Sættets indhold Engangspipette til 5 og 10 ml, flotationsring
Mængde 12 Pakke
Til brug med (applikation) Klar til brug, laboratoriedialyseudstyr, højeste membranrenhed, overlegen håndtering og lækageforebyggelse, 95 til 98 % prøvegenvinding, perfekt til dialyse af elektro-eluerede proteiner eller kromatografifraktioner