Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialyseudstyr
Artikelnummer. 11501170
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 til 1 kDa
1.000 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 til 5 kDa
300 kDa
50 kDa
8 til 10 kDa
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Ja
Pink (Pink)
Rød
Ravgul
Sort
Violet
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11501170
Brand: Spectrum™ G235049
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug og engangsbrug, Float-A-Lyzer G2 inkorporerer biotech-grade cellulose ester (CE) membranslanger i en forudindstillet dialyseenhed, der er let at bruge og giver ultimativ bekvemmelighed for små volumen dialyse (1 til 10 ml)
Fås i volumenstørrelser: 1mL, 5mL og 10mL. Genlukkelig skruelåg er farvekodet til 9 tilgængelige MWCO'er og giver åben adgang til nem indlæsning og total prøvegenvinding med en engangspipette (inkluderet til 5 ml og 10 ml størrelser). Flotationsring (inkluderet) giver opdrift for at maksimere dialyseeffektiviteten.
  • Overlegen håndtering og lækagebeskyttelse
  • Genlukkelig skruelåg og pipette for nem påfyldning og total genopretning
  • Højeste membranrenhed, ingen tungmetaller og sulfider
  • Minimerer volumenspecifik fortynding
  • 9 MWCO'er fra 100 til 1.000.000 Dalton
Tekniske data
Produkttype Float-A-Lyzer G2 dialyseenhed
MWCO 0,1 til 0,5 kDa
membran Celluloseester
Diameter (engelsk) Membran 0,39 tommer
Diameter (engelsk) Top 0,9 tommer.
Diameter (metrisk) membran 10 mm
Diameter (metrisk) Øverst 23 mm
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 100 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Farvekode Grøn
Sættets indhold Engangspipette til 5 og 10 ml, flotationsring
Mængde 12 Pakke
Til brug med (applikation) Klar til brug, laboratoriedialyseudstyr, højeste membranrenhed, overlegen håndtering og lækageforebyggelse, 95 til 98 % prøvegenvinding, perfekt til dialyse af elektro-eluerede proteiner eller kromatografifraktioner