Få mere at vide
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Cellulose-regenereret slangemembran
Beskrivelse
Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1kDa til 50kDa MWCO. Gennemsigtig og fleksibel undtagen Spectra/Por™ 5. Lavmolekylære forbindelser i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen, højere molekylvægte, såsom proteiner og bakterier, tilbageholdes af membranen. Praktiske dispenserbokse beskytter ubrugte membraner. Glycerol (hvis brugt) bevarer membranen og skal fjernes før brug. Læg membranen i blød i tre timer i deioniseret vand, og skyl derefter godt med rindende vand. Spectra/Por™ 5 er forstærket med et lag porøst papir for at give en tyk, stiv membran til brug i miljøer med høj forskydning.
- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, leveret tørt med glycerol
- Spectra/Por™ 6, forfugtet leveret i 0,1% natriumazid
- Spectra/Por™ 7, forbehandlet for at reducere sporforurenende stoffer leveret i 0,1 % natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Regenereret slangemembran |
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| Materiale | Cellulose |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Kapacitet (metrisk) | 46 mL/cm |
| Farve | Klarhed |
| Temperaturområde (metrisk) | 60 °C |
| Mængde | 1 hver |
| Til brug med (applikation) | Til molekylær adskillelse, proteinbindingsundersøgelser, elektrolytfjernelse og afsaltning |