Få mere at vide
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Cellulose-regenereret slangemembran
Artikelnummer. 11435879
MWCO:
12 til 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Længde (metrisk):
10 m
15 m
5 m
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
0.45 mL/cm
1.1 mL/cm
46 mL/cm
5.1 mL/cm
6.4 mL/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11435879
Brand: Spectrum Labs™ 132579
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til molekylær adskillelse, proteinbindingsundersøgelser, elektrolytfjernelse og afsaltning
Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1kDa til 50kDa MWCO. Gennemsigtig og fleksibel undtagen Spectra/Por™ 5. Lavmolekylære forbindelser i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen, højere molekylvægte, såsom proteiner og bakterier, tilbageholdes af membranen. Praktiske dispenserbokse beskytter ubrugte membraner. Glycerol (hvis brugt) bevarer membranen og skal fjernes før brug. Læg membranen i blød i tre timer i deioniseret vand, og skyl derefter godt med rindende vand. Spectra/Por™ 5 er forstærket med et lag porøst papir for at give en tyk, stiv membran til brug i miljøer med høj forskydning.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, leveret tørt med glycerol
  • Spectra/Por™ 6, forfugtet leveret i 0,1% natriumazid
  • Spectra/Por™ 7, forbehandlet for at reducere sporforurenende stoffer leveret i 0,1 % natriumazid
Til molekylær adskillelse, proteinbindingsundersøgelser, elektrolytfjernelse og afsaltning.
Tekniske data
Produkttype Regenereret slangemembran
MWCO 8 kDa
Materiale Cellulose
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Længde (metrisk) 10 m
Kapacitet (metrisk) 0.45 mL/cm
Farve Klarhed
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Mængde 1 hver
Til brug med (applikation) Til molekylær adskillelse, proteinbindingsundersøgelser, elektrolytfjernelse og afsaltning