Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 Forbehandlede dialyseslange
Artikelnummer. 11485859
Skift visning
MWCO:
12 til 14 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. MWCO Pakningsstørrelse
11485859 12 til 14 kDa Hver
1 options
Artikelnummer. 11485859 Leverandør Spectrum™ Labs Leverandørnr. 132754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 DKK
    2230.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 279.37 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1kDa til 50kDa MWCO
Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1kDa til 50kDa MWCO. Gennemsigtig og fleksibel undtagen Spectra/Por™ 5. Lavmolekylære forbindelser i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen, højere molekylvægte, såsom proteiner og bakterier, tilbageholdes af membranen. Praktiske dispenserbokse beskytter ubrugte membraner. Glycerol (hvis brugt) bevarer membranen og skal fjernes før brug. Læg membranen i blød i tre timer i deioniseret vand, og skyl derefter godt med rindende vand. Spectra/Por™ 5 er forstærket med et lag porøst papir for at give en tyk, stiv membran til brug i miljøer med høj forskydning.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, leveret tørt med glycerol
  • Spectra/Por™ 6, forfugtet leveret i 0,1% natriumazid
  • Spectra/Por™ 7, forbehandlet for at reducere sporforurenende stoffer leveret i 0,1 % natriumazid Til molekylær adskillelse, proteinbindingsundersøgelser, elektrolytfjernelse og afsaltning.
Tekniske data
Produkttype Dialyseslange
MWCO 12 til 14 kDa
Diameter (metrisk) 48 mm
Længde (metrisk) 15 m
Kapacitet (metrisk) 18 mL/cm
Mængde 1 hver