Få mere at vide
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ 1 membranskive
Artikelnummer. p-8014123
Diameter (metrisk):
47 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12717526
Brand: Spectrum Labs™ 132474
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regenereret cellulosemembran til brug med Spectrum Equilibrium Dializer og Spectra/Por MacroDializer systemer
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.
Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
Supplied dry with a glycerol as a humectant
Tekniske data
Produkttype Membrane Disc
MWCO 6 to 8 kDa
membran Regenerated Cellulose
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) For Basic Dialysis