Få mere at vide
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ 1 membranskive
Diameter (metrisk):
47 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Til brug med Spectrum Equilibrium Dialyzer og Spectra/Por™ MacroDialyzer systemer.
Regenereret cellulose (RC ) forskårne membranskiver Leveres
tørt med en glycerol som fugtighedsbevarende middel
Regenereret cellulose (RC ) forskårne membranskiver Leveres
tørt med en glycerol som fugtighedsbevarende middel
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Membranskive |
| MWCO | 6 til 8 kDa |
| membran | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
| Til brug med (applikation) | Til grundlæggende dialyse |