Få mere at vide
Spectrum Labs™ Spectra/Chrom™ Aqueous Series Columns
Artikelnummer. 11979328
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11979328
Brand: Spectrum Labs™ 124022
Tekniske data
Til brug med (udstyr) For use with standard buffers
Mængde 1 Each
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Type Aqueous Column
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Polypropylene
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm