missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spectrum Labs™ Spectra/Chrom™ Aqueous Series Columns

Artikelnummer. 11909338
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11909338

Brand: Spectrum Labs™ 124036

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Til brug med (udstyr) For use with standard buffers
Mængde 1 Each
Type Aqueous Column
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Polypropylene
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.