missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Spectinomycin-sulfat tetrahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin sulfate tetrahydrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1 |
| Formel vægt | 448.4433 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?