Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin Sulfate |
| Type | Spectinomycin Sulfate |
| CAS | 21736-83-4 |
| Mængde | 2 g |
| Molekylær formel | C14H26Cl2N2O7 |
| Synonym | U18409E, antibiotic |
| InChI nøgle | FOGDPGQSHLLYIK-XYQGXRRISA-N |
| SMIL | CC1CC(=O)C2(C(O1)OC3C(C(C(C(C3O2)NC)O)NC)O)O.Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.269 |
| PubChem CID | 64740 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Spectinomycin Sulfate
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.