Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin Sulfate |
| Type | Spectinomycin-sulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| PubChem CID | 64771 |
| Formel vægt | 430.4 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Spectinomycin Sulfate
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i