Få mere at vide
Spectinomycin-sulfat, 93%
Artikelnummer. 15477229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15477229 5 g Plastflaske 5g
15467229 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66034.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1341.30 DKK
    1047.65 DKK / 5g
    Spare 293.65 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23312-56-3 | C14H26N2O11S | 430,43 g/mol
Målretter gramnegative bakterier
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23312-56-3
Molekylær formel C14H26N2O11S
Molekylvægt (g/mol) 430.43
MDL nummer MFCD00270185
InChI nøgle XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonym spectinomycin sulfate, spectinomycin sulphate, unii-bz0h4tlf9x, actinospectacin, trobicin, bz0h4tlf9x, togamycin sulfate 1:1, spectinomycin sulfate hydrate, spectinomicina, spectogard
PubChem CID 64771
IUPAC navn (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one; sulfuric acid
SMIL OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spectinomycin sulfate
Kogepunkt 583 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Emballage Plastflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO eller vand
Formel vægt 430.43
Procent renhed 93%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spectinomycin sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate