Få mere at vide
Spectinomycin-sulfat, 93%
Beskrivelse
Målretter gramnegative bakterier
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin sulfate |
| Kogepunkt | 583 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO eller vand |
| Formel vægt | 430.43 |
| Procent renhed | 93% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Spectinomycin sulfate
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate