Få mere at vide
Spectinomycin dihydrochloridpentahydrat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321494
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321494 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321494 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16972700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
CAS 22189-32-8
Analyt- eller komponentnavne Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate
InChI formel InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
SMIL O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC navn (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one dihydrochloridpentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 495.3478
Mængde 100 mg
Formel vægt 494,1645 g/mol