Få mere at vide
Spectinomycin dihydrochloridpentahydrat, cellekulturkvalitet
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
- Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat er afledt af Streptomyces spectabilis og udviser antibakterielle og antimikrobielle aktiviteter
- Spectinomycin hydrochlorid er en forbindelse, der hæmmer 30S ribosomale underenhed af bakterier og afbryder proteinsyntese og peptidforlængelse, hvilket fører til bakteriel celledød
Anvendelse
- Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat er en forbindelse, der er aktiv mod gram-negative bakterier
- I laboratoriet bruges denne forbindelse i cellekulturapplikationer
- Det forhindrer kontaminering og kan bruges til at selektere for resistente bakterier og planteceller, der indeholder markørgenet Spcr
- Det er blevet brugt til at studere luftvejsinfektioner forårsaget af Pasteurella multocida og Mannheimia haemolytica
- I genetiske tilgange kan denne forbindelse bruges til at amplificere plasmidkopiantallet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate |
| Type | Spectinomycin Dihydrochlorid-penthydrat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Opløseligt i vand, methanol, dimethylsulfoxid, ethanol og dimethylformamid. |
| Formel vægt | 495,35 (405,28 Vandfri) |
| Grad | Celledyrkning |
Sikkerhed og håndtering
- Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin hydrochloride hydrate