Få mere at vide
Melford Spectinomycin Dihydrochlorid Pentahydrat
Artikelnummer. 30018775
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018775 5 g
30018773 1 g
30018774 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018775 Leverandør Melford Leverandørnr. S230005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat er et antibiotikum, der er almindeligt anvendt på life science-markedet.
Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat er et antibiotikum, der er almindeligt anvendt på life science-markedet. Det tilhører klassen af aminocyclitol-antibiotika og bruges primært til dets aktivitet mod gram-negative bakterier.
Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat finder anvendelse inden for forskellige områder såsom forskning, molekylærbiologi og bioteknologi. Det bruges almindeligvis som et selektivt middel i cellekultursystemer og tilsættes til vækstmedier for at forhindre vækst af bakterier, der kan forurene cellelinjer.
Det er også særligt effektivt mod visse stammer af gram-negative bakterier, herunder Escherichia coli. Det virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterier, hvilket i sidste ende fører til deres død. Dens selektive virkning gør den værdifuld til at opretholde sterile forhold og udvælge celler, der har optaget fremmed genetisk materiale i molekylærbiologiske eksperimenter.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
CAS 22189-32-8
Mængde 5 g
Molekylær formel C14H24N2O7-2 HCl-5H2O