Få mere at vide
Melford Spectinomycin Dihydrochlorid Pentahydrat
Beskrivelse
Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat er et antibiotikum, der er almindeligt anvendt på life science-markedet.
Spectinomycin dihydrochlorid pentahydrat finder anvendelse inden for forskellige områder såsom forskning, molekylærbiologi og bioteknologi. Det bruges almindeligvis som et selektivt middel i cellekultursystemer og tilsættes til vækstmedier for at forhindre vækst af bakterier, der kan forurene cellelinjer.
Det er også særligt effektivt mod visse stammer af gram-negative bakterier, herunder Escherichia coli. Det virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterier, hvilket i sidste ende fører til deres død. Dens selektive virkning gør den værdifuld til at opretholde sterile forhold og udvælge celler, der har optaget fremmed genetisk materiale i molekylærbiologiske eksperimenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate |
| CAS | 22189-32-8 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C14H24N2O7-2 HCl-5H2O |