Få mere at vide
Spectinomycin Dihydrochloride, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10700350
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10700350 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10700350 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Inhibits protein synthesis | CAS: 22189-32-8 | C14H36Cl2N2O12 | 495.34 g/mol
Inhibits protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spectinomycin Dihydrochloride
Type Spectinomycin Dihydrochloride
Fysisk form Powder/Solid
CAS 22189-32-8
Smeltepunkt 210°C
Kilde Streptomyces spectabilis
Antændelsesrest < 1.0%
Emballage Amber Glass
Specifik rotation 15 to 21°
Vand 16.0 to 20.0%
Koncentration >603μg/mg
Mængde 1 g
Molekylær formel C14H36Cl2N2O12
MDL nummer MFCD00150886
Merck Index 15, 8866
InChI nøgle DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
SMIL [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC navn dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
Molekylvægt (g/mol) 495.34
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Formel vægt 495.3
Procent renhed >603 μg/mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spectinomycin pentahydrate dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.