Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spectinomycin dihydrochloride |
| Type | Spectinomycin Dihydrochlorid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 0.964 |
| Formel vægt | 495.36 |
| Grad | Not Available |