Få mere at vide
Epredia™ Prøve V-afstandsstykke
Artikelnummer. p-4529924 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Folieklemme
Indsats til runde specialstykker, 25 mm
Indsats til runde specialstykker, 6 mm
Indsats til runde specifikationer, 19 mm
Prøvebord, 30 mm
Standard prøveklemme
Standard prøveklemme, sølv
Universal kassetteklemme
Universel prøveholder
V-afstandsstykke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12073119
Brand: Epredia™ 715010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få mest muligt ud af din Epredia™ mikrotom med dette Epredia™ Prøveklemme og tilbehør.
Segmentbue
  • Til universal prøveholder med 360° rotation og standard nøjagtig orientering af± 30°
  • Fungerer udover prøveorientering i X- og Y-aksen
  • Indstillinger via drivmekanisme
Universal prøveholder
  • Til flade og runde prøver op til 8 mm brugt med segmentbuen
Standard prøveklemme
  • Med fast overkæbe, der sikrer størst stabilitet, orientering på X- og Y-akser og rotation for nøjagtig positionering
  • Maksimal prøvestørrelse: 55x 50 mm
  • Sølvmodel er til nyere HM 325, HM 355S og HM 340E modeller med serienumre over 34000
Indsats til runde prøver
  • Skal monteres i standard prøveklemmen
  • Tandem fjederbelastet system sikrer nem isætning af prøven uden at vippe eller klemme
  • Optimal stabilitet
  • Nem fjernelse af det runde eksemplar
  • Ved arbejde med runde prøveklemmer skal standard prøveklemmen være udstyret med kæbelys (kat. nr. 546080)
Kæbelys brugt til vægtreduktion med indsatser til runde prøver
  • V-indsats til standard prøveklemmer for at hjælpe med at holde runde prøver
  • V-afstandsstykke til standard prøveklemmer
  • Prøvetrin arbejder med standard prøveklemme med V-indsats
  • Universal kassetteklemme med klemmekæber, der skal indsættes i mikrotom standard prøveklemme
Folieklemme
  • Skal monteres i standard prøveklemmen
  • Fjederbelastede kæber sikrer prøven på plads
  • En kompensationsslids i kæben sikrer perfekt prøvefastspænding og konstante snittykkelser
  • Orientering på Z-aksen
  • Mellemring sikrer justering i X/Y nul-position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard prøveklemme
Til brug med (udstyr) Epredia Mikrotomer