Få mere at vide
Epredia™ Prøve V-afstandsstykke
Product Code. 12073119 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Folieklemme
Indsats til rund spec., 25 mm
Indsats til rund spec., 6 mm
Indsættelse til rund spec., 19 mm
Prøvetrin, 30 mm
Standard prøveklemme
Std-prøveklemme, sølv
Universal kassetteklemme
Universalprøveholdere
V-Distance Piece
Unit Size:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Unit Size
12073119 Standard prøveklemme Hver
15699028 Std-prøveklemme, sølv Hver
12003129 Folieklemme Hver
12023129 Universalprøveholdere Hver
12033129 Indsats til rund spec., 6 mm Hver
12053129 Indsats til rund spec., 25 mm Hver
12043139 Indsættelse til rund spec., 19 mm Hver
12053139 V-Distance Piece Hver
12063139 Prøvetrin, 30 mm Hver
12017239 Universal kassetteklemme Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 12073119 Supplier Epredia™ Supplier No. 715010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 DKK
    4071.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 1088.19 DKK
    21% Slukket
På lager
Få mest muligt ud af din Epredia™ mikrotom med dette Epredia™ Prøveklemme og tilbehør.
Segmentbue
  • Til universal prøveholder med 360° rotation og standard nøjagtig orientering af± 30°
  • Fungerer udover prøveorientering i X- og Y-aksen
  • Indstillinger via drivmekanisme
Universal prøveholder
  • Til flade og runde prøver op til 8 mm brugt med segmentbuen
Standard prøveklemme
  • Med fast overkæbe, der sikrer størst stabilitet, orientering på X- og Y-akser og rotation for nøjagtig positionering
  • Maksimal prøvestørrelse: 55x 50 mm
  • Sølvmodel er til nyere HM 325, HM 355S og HM 340E modeller med serienumre over 34000
Indsats til runde prøver
  • Skal monteres i standard prøveklemmen
  • Tandem fjederbelastet system sikrer nem isætning af prøven uden at vippe eller klemme
  • Optimal stabilitet
  • Nem fjernelse af det runde eksemplar
  • Ved arbejde med runde prøveklemmer skal standard prøveklemmen være udstyret med kæbelys (kat. nr. 546080)
Kæbelys brugt til vægtreduktion med indsatser til runde prøver
  • V-indsats til standard prøveklemmer for at hjælpe med at holde runde prøver
  • V-afstandsstykke til standard prøveklemmer
  • Prøvetrin arbejder med standard prøveklemme med V-indsats
  • Universal kassetteklemme med klemmekæber, der skal indsættes i mikrotom standard prøveklemme
Folieklemme
  • Skal monteres i standard prøveklemmen
  • Fjederbelastede kæber sikrer prøven på plads
  • En kompensationsslids i kæben sikrer perfekt prøvefastspænding og konstante snittykkelser
  • Orientering på Z-aksen
  • Mellemring sikrer justering i X/Y nul-position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Standard prøveklemme
Til brug med (udstyr) Epredia Mikrotomer