Få mere at vide
Epredia™ Prøve V-afstandsstykke
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Folieklemme
Indsats til runde specialstykker, 25 mm
Indsats til runde specialstykker, 6 mm
Indsats til runde specifikationer, 19 mm
Prøvebord, 30 mm
Standard prøveklemme
Standard prøveklemme, sølv
Universal kassetteklemme
Universel prøveholder
V-afstandsstykke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Segmentbue
- Til universal prøveholder med 360° rotation og standard nøjagtig orientering af± 30°
- Fungerer udover prøveorientering i X- og Y-aksen
- Indstillinger via drivmekanisme
Universal prøveholder
- Til flade og runde prøver op til 8 mm brugt med segmentbuen
Standard prøveklemme
- Med fast overkæbe, der sikrer størst stabilitet, orientering på X- og Y-akser og rotation for nøjagtig positionering
- Maksimal prøvestørrelse: 55x 50 mm
- Sølvmodel er til nyere HM 325, HM 355S og HM 340E modeller med serienumre over 34000
Indsats til runde prøver
- Skal monteres i standard prøveklemmen
- Tandem fjederbelastet system sikrer nem isætning af prøven uden at vippe eller klemme
- Optimal stabilitet
- Nem fjernelse af det runde eksemplar
- Ved arbejde med runde prøveklemmer skal standard prøveklemmen være udstyret med kæbelys (kat. nr. 546080)
Kæbelys brugt til vægtreduktion med indsatser til runde prøver
-
V-indsats til standard prøveklemmer for at hjælpe med at holde runde prøver
-
V-afstandsstykke til standard prøveklemmer
-
Prøvetrin arbejder med standard prøveklemme med V-indsats
-
Universal kassetteklemme med klemmekæber, der skal indsættes i mikrotom standard prøveklemme
Folieklemme
- Skal monteres i standard prøveklemmen
- Fjederbelastede kæber sikrer prøven på plads
- En kompensationsslids i kæben sikrer perfekt prøvefastspænding og konstante snittykkelser
- Orientering på Z-aksen
- Mellemring sikrer justering i X/Y nul-position
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Folieklemme |
| Til brug med (udstyr) | Epredia Mikrotomer |