Få mere at vide
Wheaton™ Prøvepose med dokumentpung, Biohazard-print
Artikelnummer. 16484979
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 150 mm
150 x 220 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16484979 150 x 150 mm
16494979 150 x 220 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484979 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 370150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    470.08 DKK / Pakke med 1000
    Spare 139.92 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Prøvepose ideel til sikker patientprøvetransport.
  • Sikrer sikker prøveoverførsel
  • Til transport af kliniske prøver og dokumenter
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Selvklæbende
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Transport af kliniske prøver og dokumenter
Inkluderer Dokumentpose, Biohazard Print
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 100
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm
Produkttype Prøvepose