Få mere at vide
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer for Petroleum
Artikelnummer. p-8012965
Baume Range:
0,6 til 0,65 g/ml
0,95 til 1 g/ml
1 til 1,05 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12801478
Brand: Brannan™ 10/450/0
Densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
  • Shot loaded
  • Length 270 mm
  • Subdivisions 0.001 g/mL
  • Accuracy ±0.0006 g/mL
  • Calibrated at 15°C
Tekniske data
Mængde 1 Ea.
Type Specific Gravity Hydrometer
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 270 mm
Indhold og opbevaring 15°C
Baume Range 0,6 til 0,65 g/ml