Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer for Petroleum
Product Code. 32178830
Change view
Click to view available options
Baume Range:
0,6 til 0,65 g/ml
0,95 til 1 g/ml
1 til 1,05 g/ml
Unit Size:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Baume Range Unit Size
32178830 0,95 til 1 g/ml -
12801478 0,6 til 0,65 g/ml Hver
12881478 1 til 1,05 g/ml Hver
12871478 0,95 til 1 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 32178830 Supplier Brannan™ Supplier No. 10/457/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.85 DKK
    661.52 DKK / Pakke med 5
    Spare 544.33 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
  • Skudladt
  • Længde 270 mm
  • Underafdelinger 0,001 g/ml
  • Nøjagtighed± 0,0006 g/ml
  • Kalibreret ved 15 °C
Spécification
Mængde 1 stk.
Type Densitets hydrometer
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 270 mm
Tæthed (metrisk) 0,95 til 1,00 g/ml
Indhold og opbevaring 15 °C
Materiale Sodavand glas
Ballast type Stålhagl
Baume Range 0,95 til 1 g/ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.