Få mere at vide
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer for Petroleum
Beskrivelse
- Skudladt
- Længde 270 mm
- Underafdelinger 0,001 g/ml
- Nøjagtighed± 0,0006 g/ml
- Kalibreret ved 15 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Densitets hydrometer |
| Inkrementer | 0.001 g/mL |
| Certificeringer/compliance | UKAS |
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Indhold og opbevaring | 15 °C |
| Materiale | Sodavand glas |
| Ballast type | Stålhagl |
| Baume Range | 1 til 1,05 g/ml |