Få mere at vide
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer med termometer
Artikelnummer. 17846613
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.070
1.000 til 1.220
1.060 til 1.130
Artikelnummer. 17846613
Brand: VEE GEE 6602TS8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Precision Specific Gravity Hydrometer er udstyret med et integreret termometer, der giver mulighed for nøjagtige temperaturkorrektioner under beregninger.
  • Underafdelinger: 0,001
  • Kalibrering til brug ved 15,5 °C/60 °F
  • Ca. Længde: 305 mm
  • Termometerområde: 20 til 150 °F
  • Termometer underopdeling: 2 °F
  • Termometer væskefyld: SafetyBLUE
Tekniske data
Type Specific Gravity Hydrometer
Inkrementer 0.001
Længde (metrisk) 38.5 cm
Temperaturområde (metrisk) -7 °C til +66 °C
Specifik gravitationsområde 1.060 til 1.130
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)