Få mere at vide
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer med termometer
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.070
1.000 til 1.220
1.060 til 1.130
Beskrivelse
- Underafdelinger: 0,001
- Kalibrering til brug ved 15,5 °C/60 °F
- Ca. Længde: 305 mm
- Termometerområde: 20 til 150 °F
- Termometer underopdeling: 2 °F
- Termometer væskefyld: SafetyBLUE
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Inkrementer | 0.001 |
| Længde (metrisk) | 38.5 cm |
| Temperaturområde (metrisk) | -7 °C til +66 °C |
| Specifik gravitationsområde | 1.000 til 1.070 |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |