Få mere at vide
Brannan Specifik vægt hydrometer M.50-serien
Artikelnummer. 17235684
Skift visning
Ballast type:
Stålkugle
Artikelnummer. Ballast type
17235684 Stålkugle
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17235684 Leverandør Brannan Leverandørnr. 10/921/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.65 DKK
    103.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.83 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Specifik vægt Hydrometer 60/60 °F-skalaen sammenligner den relative densitet af en given væske med vandets ved 60 °F (15,6 °C)
  • Det opførte instrument ligner hydrometre, der er inkluderet i ISO 650 og i 1960-udgaven af British Standard 718
  • Serie M50
  • Fremstillet af sodaglas
  • Rækkevidde 0,85/0,90°SG
  • Justeret ved 60 °F
  • 270 mm lang
  • Divisioner 0,001°
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Leveres i beskyttende, genforseglbare plastikrør
Tekniske data
Mængde 1
Type Specifik vægt hydrometer
Inkrementer 0.001°
Længde (metrisk) 27 cm
Inkluderer Beskyttende plastikrør
Kalibreringspunkter Justeret ved 60 °F
Materiale Sodaglas
Ballast type Stålkugle