Få mere at vide
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
Artikelnummer. 17836523
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,770
0,760 til 0,830
0,820 til 0,890
0,880 til 0,950
0,940 til 1,010
1.000 til 1.070
1.060 til 1.130
1.120 til 1.190
1.180 til 1.250
1.240 til 1.310
1.300 til 1.370
1.360 til 1.430
1.420 til 1.490
1.480 til 1.550
1.720 til 1.790
Artikelnummer. 17836523
Brand: VEE GEE 660213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultra-Precision Specific Gravity Hydrometer har mindre intervaller og højere opløsning med underinddelinger på 0,0005. Den er kalibreret til brug ved 60 °F.
  • Underafdelinger: 0,0005
  • Ca. Længde: 330 mm
Tekniske data
Type Specific Gravity Hydrometer
Inkrementer 0.0005
Længde (metrisk) 33 cm
Materiale Glas
Specifik gravitationsområde 1.360 til 1.430
Standardiseringstemperatur 15,6 °C (60 °F)