Få mere at vide
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 305 mm
Inkrementer:
0,001
0,002
0,005
0,01
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,810
0,700 til 1,000
0,800 til 0,910
0,900 til 1,010
1.000 til 1.220
1.000 til 1.600
1.000 til 2.000
1.200 til 1.420
1.400 til 1.620
1.600 til 1.820
1.800 til 2.020
2.000 til 3.000
2.200 til 2.420
2.400 til 2.620
3.000 til 4.000
Beskrivelse
- Vægtfyldeområdet og underinddelingerne varierer afhængigt af modellen.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Inkrementer | 0,002 |
| Længde (metrisk) | 35 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 35 x 3 x 3 cm |
| Materiale | Glas |
| Vægt (metrisk) | 6 g |
| Specifik gravitationsområde | 1.400 til 1.620 |
| Standardiseringstemperatur | 60 °F |