Få mere at vide
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 305 mm
Artikelnummer. 17826523
Inkrementer:
0,001
0,002
0,005
0,01
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,810
0,700 til 1,000
0,800 til 0,910
0,900 til 1,010
1.000 til 1.220
1.000 til 1.600
1.000 til 2.000
1.200 til 1.420
1.400 til 1.620
1.600 til 1.820
1.800 til 2.020
2.000 til 3.000
2.200 til 2.420
2.400 til 2.620
3.000 til 4.000
Artikelnummer. 17826523
Brand: VEE GEE 66033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Precision Specific Gravity Hydrometer er kalibreret til brug ved 60 F (°15,55 °C).
  • Vægtfyldeområdet og underinddelingerne varierer afhængigt af modellen.
Tekniske data
Type Specific Gravity Hydrometer
Inkrementer 0,002
Længde (metrisk) 35 cm
Dimensioner (L x B x H) 35 x 3 x 3 cm
Materiale Glas
Vægt (metrisk) 6 g
Specifik gravitationsområde 1.400 til 1.620
Standardiseringstemperatur 60 °F