Få mere at vide
Thermo Scientific™ Specialfarvande
Beskrivelse
Fremstillet og pakket og testet efter strenge standarder, Thermo Scientific™ Specialty Waters er højt oprenset Low TOC-vand i 1L flasker eller 4L glaskander. Thermo Scientific Produkter til total organisk kulstof (TOC)-analyse omfatter prøvetagnings- og opbevaringsbeholdere, autosampler-kompatible hætteglas og dyrkningsrør samt vand med lav TOC.
- Pakket i forrensede ravfarvede glasbeholdere i klasse 10 miljø
- Renheden overstiger 17 MegaOhm resistivitet
- Lave organiske og uorganiske urenheder på tidspunktet for emballering
- Behandling omfatter omvendt osmose, aktivt kul og ultraviolet TOC-reduktion
- Filtreret til 0,1 mikron gennem hydrofobe membranfiltre
- Certificeret til at indeholde mindre end 50 ppb TOC
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Inkluderer | Fyldt med TOC-vand |
| Materiale | Glas |
| nr. pr. sag | 12 |
| Certificeringer/compliance | Certificeret til at indeholde< 50 ppb samlet organisk kulstof |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |