Description
- Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
- Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande.
Specifications
Specifications
| Type | Åbn Ring |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Oversigt | Klemme, Special Open Ring, CLS-OPENRPL |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Længde (engelsk) | 16,81 tommer. |
| Længde (engelsk) Arm | 12.000 tommer. |
| Længde (metrisk) | 427.00 mm |
| Længde (metrisk) arm | 305 mm |
| Størrelse | 127 x 127 mm platform |