Få mere at vide
Specially Denatured Alcohol (SDA) 2B-3 200 Proof, Greenfield
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Specially Denatured Alcohol (SDA) 2B-3 200 Proof |
| Mængde | 55 Gallon |
| Emballage | 55 Gallon Metal Drum |
| Kogepunkt | 78.5 |