Description
Passer til en bred vifte af ansigtsformer og størrelser
- Filterteknologi med lav vejrtrækningsmodstand for lettere vejrtrækning
- Genialt design med tre paneler rummer større ansigtsbevægelser under tale for mere behageligt at have på
- Et præget toppanel for at reducere dug af briller
- Et skulptureret næsepanel for forbedret kompatibilitet med briller
- En innovativ hagetap for nem påføring og justering af åndedrætsværnet i ansigtet
- Leveres i hygiejnisk emballage for at hjælpe med at beskytte åndedrætsværnet mod kontaminering før brug, og tillader også praktisk opbevaring og dispensering på arbejdspladsen.
- Cool Flow™ ventil reducerer varmeopbygningen for at tilbyde arbejderne komfortabel beskyttelse - selv under varme og fugtige forhold
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN149:2001 + A1:2009 |
| Farvekode | Gul |
| Farve | Grå |
| Design Type | Kop/støbt |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Partikelrespirator med generende organisk dampaflastning |
| Størrelse | Standard |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Filtereffektivitet | FFP1 |
| Materiale til filtreringslag | Elektret (polyester, polypropylen og kulstof) |
| Show More |