Få mere at vide
3M™ Aura™ Specialrespirator, serie 9300
Artikelnummer. 12352389 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtereffektivitet:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
No
Farve:
Blå
Blue
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtereffektivitet Med udåndingsventil Farve unitSize
12352389 FFP1 Nej Grå Pakke med 20
12352399 FFP1 Ja Grå Pakke med 10
11763373 FFP1 No Blue Pakke med 20
11797564 FFP2 Ja Blå Pakke med 10
15263059 FFP3 Ja Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12352389 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000034740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let og foldbar. De 3M Aura Particulate Respirator bruger et unikt design med tre paneler for større komfort og nem kommunikation.
Passer til en bred vifte af ansigtsformer og størrelser
  • Filterteknologi med lav vejrtrækningsmodstand for lettere vejrtrækning
  • Genialt design med tre paneler rummer større ansigtsbevægelser under tale for mere behageligt at have på
  • Et præget toppanel for at reducere dug af briller
  • Et skulptureret næsepanel for forbedret kompatibilitet med briller
  • En innovativ hagetap for nem påføring og justering af åndedrætsværnet i ansigtet
  • Leveres i hygiejnisk emballage for at hjælpe med at beskytte åndedrætsværnet mod kontaminering før brug, og tillader også praktisk opbevaring og dispensering på arbejdspladsen.
  • Cool Flow™ ventil reducerer varmeopbygningen for at tilbyde arbejderne komfortabel beskyttelse - selv under varme og fugtige forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 4
Certificeringer/compliance EN 149:2001A1:2009, CE.
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Farve Grå
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP1
Produkttype Partikelrespirator med generende organisk dampaflastning
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Nej
Filtereffektivitet FFP1
Materiale til filtreringslag Elektret (polyester, polypropylen og kulstof)
Latex fri Ja
Model- 9913
Generende lugtlindring Organiske dampe
Mængde 20/Pk.
Form Kop
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej